Learn More
SymLine Accesorios de control continuo del nivel
Click to view available options
Incluye:
1 abrazadera, 1 anillo de 10 mm D.I.
1 conector tipo banana, 1 abrazadera
1 x abrazadera, 1 x anillo de 5 mm de diámetro interior
1 x abrazadera, 1 x botón plµg
2 pinzas
2 x 10 mm, botón pulsador
ATEX zona 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga
Accesorio para el control de nivel continuo (502042)
Cable de conexión a tierra y abrazadera
Incluye cable a tierra (conector con cierre a presión).
Medición de nivel con licencia ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR
Tipo de producto:
Cable de conexión a tierra
Cable de conexión a tierra
Cable de puesta a tierra
Cinta de conexión a tierra
Enchufe de conexión a tierra
Felpudo antiestático
SafetyWasteCap
Sensor de disco capacitivo
Sensor de varilla capacitiva
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Medición continua de los niveles de llenado: supervisión permanente de cartuchos no transparentes; no hay problemas con la unidad de control de nivel continuo.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Correa de conexión a tierra, rígida, con cable de conexión a tierra y abrazadera, adecuado para el contenedor 108420 |
| Longitud (métrico) | 195 mm |
| Cantidad | 1 cada uno |
| Incluye | Cable de conexión a tierra y abrazadera |
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes con rosca S90 |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Cinta de conexión a tierra |