Learn More
SymLine Accesorios de control continuo del nivel
Código de producto. 14663394
Click to view available options
Incluye:
1 abrazadera, 1 anillo de 10 mm D.I.
1 conector tipo banana, 1 abrazadera
1 x abrazadera, 1 x anillo de 5 mm de diámetro interior
1 x abrazadera, 1 x botón plµg
2 pinzas
2 x 10 mm, botón pulsador
ATEX zona 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga
Accesorio para el control de nivel continuo (502042)
Cable de conexión a tierra y abrazadera
Incluye cable a tierra (conector con cierre a presión).
Medición de nivel con licencia ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR
Tipo de producto:
Cable de conexión a tierra
Cable de conexión a tierra
Cable de puesta a tierra
Cinta de conexión a tierra
Enchufe de conexión a tierra
Felpudo antiestático
SafetyWasteCap
Sensor de disco capacitivo
Sensor de varilla capacitiva
Förpackningsstorlek
cada uno
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 14663394
missing translation for 'mfr': SymLine 117982
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Accesorios para el control continuo del nivel
Medición continua de los niveles de llenado: supervisión permanente de cartuchos no transparentes; no hay problemas con la unidad de control de nivel continuo.
Tekniske data
Descripción Cable de puesta a tierra, 1 x abrazadera, 1 x anillo de 5 mm de diámetro interior, L = 1,5 m
Longitud (métrico) 1,5 m
Incluye 1 x abrazadera, 1 x anillo de 5 mm de diámetro interior
Tipo de producto Cable de conexión a tierra
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.