Learn More
IKA™ Agitadores de rodillos con acción de desplazamiento y rodamiento y funcionamiento continuo
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8001013 Tienda IKA Productos
Click to view available options
Modelo:
Rodillo 10 básico
Rodillo 10 digital
Rodillo 6 básico
Rodillo 6 digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13420587
Marca: IKA™ 0004011000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitadores de rodillos con seis o diez rodillos para una gama más amplia de aplicaciones, especialmente en el campo médico y biológico. Los agitadores de rodillos con acción de desplazamiento y rodamiento y funcionamiento continuo IKA™ proporcionan una acción de desplazamiento y rodamiento suave a velocidades infinitamente ajustables.
  • Se utiliza para mezclar muestras de sangre, suspensiones sólidas y líquidas y muestras viscosas 
  • La unidad se puede utilizar con todos los tubos convencionales y frascos cilíndricos
  • Accesorios fácilmente extraíbles para una limpieza rápida en caso de derrames de muestras
  • Temporizador: Cuenta atrás, ajustable de 1 s a 99 h y 59 min
  • Contador: Visualización del tiempo de agitación
  • Pantalla de código de errores
  • Se puede usar con temperaturas de 4 a 50 °C en incubadoras
  • Aptos para funcionamiento continuo
  • Los rodillos extraíbles permiten la agitación de tubos más grandes
  • Funcionamiento sencillo con teclado
  • Diámetro de agitación: 24,5 mm (altura)
  • Intervalo de velocidad: De 5 a 80 r. p. m.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ángulo de rotación
Intervalo de velocidad De 0 a 80 rpm
Tensión 100/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 50 °C
Vataje 24 W
Certificaciones/conformidad DIN EN 60529 IP 21
Frecuencia 50/60 Hz
Altura (métrico) 115 mm
Longitud de la plataforma (métrico) 350 mm
Peso con embalaje (métrico) 4 kg
Modelo Rodillo 6 digital
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para mezclar muestras de sangre, suspensiones sólidas y líquidas y muestras viscosas
Rango de humedad 80 %
Cantidad de embalaje 1 unidad