Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad polarizadas Contour
41.57 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23287" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23287" para aplicar la oferta.
Descripción
- Ligeras y eficaces
- Puente antideslizante
- Varillas TIPGRIP antideslizantes
- Antiestático
- La lente polarizada ofrece una comodidad insuperable al filtrar el resplandor y los reflejos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Riesgos de radiación solar: EN 172; riesgo mecánico: energía de bajo impacto - F |
Revestimiento de lente | Resistente a los arañazos |
Descripción | Gafas de seguridad ligeras y eficaces |
Color de marco | Negro |
Peso (métrico) | 21 g |
Frame Type | Puente ajustable |