Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad ESP con contorno metálico
Click to view available options
:
Color de la lente: ESP
Descripción
- Con montura metálica
- Revestimiento antivaho y antiarañazos
- Puente y varillas TIPGRIP antideslizantes
- Bolsa de microfibra incluida
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Resistente a los arañazos |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Para utilizar con (aplicación) | Se recomienda para tareas en el exterior |
| Incluye | Bolsa de microfibra |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Peso (métrico) | 38 g |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Metal sin níquel |