Learn More
Buerkle™ Etiquetas selladoras close-it food & pharma 95x95
close-it food & pharma, una etiqueta de control con un adhesivo autorizado para alimentos. La fuerza de adherencia del adhesivo es casi igual a la del original, close-it de Bürkle, que ha probado su eficacia millones de veces. Evita que se derrame el producto después de la toma de muestras.
Marca: Buerkle™ 5303-2021
93.43 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Evita de forma fiable fugas en los productos tras el muestreo.
- El adhesivo cumple las directrices europeas para productos alimenticios.
- Capa de barrera de lámina de aluminio
- Adecuado para el muestreo de alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos, aditivos de alimentos, incluso productos congelados– en resumen, para todas las aplicaciones en las que la limpieza resulte especialmente importante.
- De acuerdo con las indicaciones de la FDA
- Especialmente adecuado para la industria alimentaria y farmacéutica
Especificaciones
FDA | |
Sello de control | |
Cuadrada | |
0,8965 kg |
Azul | |
Productos alimenticios | |
95 x 95 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Buerkle Control seal close-it
Topsellers toma muestras farmaceutica
Tamaño : 613.5 kB
Topsellers toma muestras alimentos solidos
Tamaño : 889.2 kB
Topsellers precintos
Tamaño : 695.7 kB
Topsellers pharma sampling
Tamaño : 611.7 kB
Topsellers food sampling solids
Tamaño : 887.8 kB
Topsellers control seals
Tamaño : 693.6 kB
Título del producto
Buerkle™ Etiquetas selladoras close-it food & pharma 95x95 > Dimensiones: 95 l x 95 mm (An); color: impresión en azul
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido