Learn More
Medline Scientific™ Refractómetro Convexo CETI 4,5 kg
Código de producto. 11965518
Click to view available options
:
Índice de refracción: 1,3000-1,7200 y azúcar 0-95 % Brix
Código de producto. 11965518
Marca: Medline Scientific™ 8200.0000M
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Refractómetro muy versátil que permite medir una amplia gama de sustancias. El refractómetro convexo Medline Scientific™ CETI 4,5 kg es capaz de leer tanto la luz reflejada como la transmitida.
  • Amplia gama de sustancias medibles
  • Puertos de entrada de luz para prismas superiores e inferiores
  • Se suministra con un conjunto de calibración
    • Probeta de vidrio
    • Alfa-bromonaftaleno
    • Destornillador
  • Se suministra con mesas de dispersión, manual de instrucciones y cubierta antipolvo
Specifications
Tipo Refractómetro convexo
Scale Range 0 a 95 Brix
Índice de refracción Desde 1,3000 hasta 1,7200
Resolución ±0,1 °C
Incluye Ocular telescopio enfocable 30x, lectura de escala simultánea y ajuste de línea de borde
Cantidad 1 Unidad
Peso (métrico) 4,5 kg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 280 x 190 x 380 mm
Altura (métrico) 380 mm
Longitud (métrico) 280 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 200 °C
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.