Learn More
Cytiva Tubo de refrigeración para unidades de electroforesis
Para uso de refrigerante circulante a través del Circulador Termostático MultiTemp III a unidades de electroforesis como el Multiphor II
Marca:  Cytiva 80110656
246.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11882190
  • 267.00€ / 4 metros
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Tubos de refrigeración: 8 mm de diámetro interno, 12 mm de diámetro externo en tamaño de envase de 4 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Unidad de electroforesis termostática de circulador MultiTemp III
Tubo de refrigeración
157,48 in
400 cm