Learn More
Corning™ Módulos de tubos para PCR CoolRack™ XT
Garantiza una uniformidad de temperatura de ± 0.1 °C en todos los tubos con refrigeración, congelación instantánea, calefacción o descongelación.
374.00€ - 439.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15582821
|
Corning™
432053 |
Capacidad: Microplaca para PCR de 96 pocillos, 12 stripwells o tubos para microcentrífuga, 1 compatible con SBS |
383.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15592821
|
Corning™
432054 |
Gradilla de enfriamiento para tubos de 1,5 a 2 ml, con capacidad para tubos para PCR y MCT |
374.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15502831
|
Corning™
432055 |
Capacidad: Microplaca para PCR de 384 pocillos, compatible con SBS |
439.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Eliminan la variabilidad que se origina en tubos colocados directamente en hielo, hielo seco, baños de alcohol, baños de agua y otras fuentes de temperatura
- Coloque el módulo directamente en una fuente de temperatura de entre − 196 ° y > 100 °C y se adaptará fácilmente a esa temperatura
- Todos los módulos se pueden esterilizar en autoclave, esterilizar con calor elevado o descontaminar con lejía, alcohol u otros desinfectantes o detergentes de laboratorio.
- Las aplicaciones incluyen reactivos de refrigeración, como enzimas de restricción, dNTPs y anticuerpos, congelación instantánea de tejidos con hielo seco sin alcohol hielo, clasificación de muestras de virus y bacterias y criotubos de sobremesa en nitrógeno líquido