Learn More
Epredia™ Tarro de tinción Coplin
Aloje hasta 10 portaobjetos apoyados entre sí por la cara posterior en el tarro de tinción Epredia™ Coplin de plástico.
Marca: Epredia™ 194
Detalles adicionales : Peso : 0.05760kg
Descripción
Aloja hasta 10 portaobjetos apoyados entre sí por la cara posterior en el tarro de plástico de tinción Thermo Scientific™ Coplin.
Características:- Sujeta 10 portaobjetos apoyados entre sí
- Parte superior circular cónica de 40 mm de diámetro
- Fabricado con polietileno de alta densidad y ranuras internas
Especificaciones
Tarro plástico de tinción Coplin | |
Plástico | |
Tarro de tinción Coplin | |
Tapón de rosca de abovedado |
No está diseñado para microondas