Learn More
Cobre, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11947001
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper
Color Marrón-óxido
Punto de fusión 1083.0°C
Punto de ebullición 2595.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Fórmula lineal Cu
Cantidad 2.5 kg
Fieser 01,157; 02,82; 03,63; 04,102; 05,146; 07,73; 08,113; 09,122; 15,99; 16,95
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.54
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Formulario Gránulos
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Copper