Learn More
Cobre, 99 %, polvo, 106 μm máx. (malla -140), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10431051 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
25 g
500 g
Código de producto. 10431051
Marca: Thermo Scientific Acros 196575000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 1083.0°C
Punto de ebullición 2580.0°C
Densidad 8.92
Cantidad 500 g
Envase Frasco de vidrio
Tamaño de partículas 25 micron (average), 106 micron (maximum)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Formulario Polvo
Fórmula lineal Cu
Fieser 01,157; 02,82; 03,63; 04,102; 05,146; 07,73; 08,113; 09,122; 15,99; 16,95
Índice Merck 15, 2504
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.54
Porcentaje de pureza 99%