Learn More
Cobre, 1000 μ, g/ml, solución estándar AAS, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Descripción
Copper, AAS standard solution is used to determine copper in samples of water and water-suspendedsediment with a specific conductance not greater than 10,000 μS/cm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Copper |
Cantidad | 100 mL |
Presión de vapor | 17mm Hg at 20°C |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
Solubilidad | Miscible with water |
Grado | Estándar AAS |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ácido nítrico:5 %; cobre:0,1%; agua:94,9% |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1546367 | Certificado de análisis | 07/04/2025 | 088061.AE,088061.AP |
1546366 | Certificado de análisis | 07/04/2025 | 088061.AE,088061.AP |
1534117 | Certificado de análisis | 14/03/2025 | 088061.AE,088061.AP |
1534119 | Certificado de análisis | 11/03/2025 | 088061.AE,088061.AP |
1521562 | Certificado de análisis | 11/03/2025 | 088061.AE,088061.AP |
Seguridad y manipulación
- Copper, AAS standard solution, Specpure, Cu 1000
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid