Learn More
Catalizador de cambio de gas de agua a baja temperatura a base de cobre, HiFUEL™ W220, Alfa Aesar™
Código de producto. 15426935
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
500 g
15426935 500 g 500 g
15436935 1 kg 1 Kg
15446935 2.5 kg 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 15426935
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045466.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper based low temperature water gas shift catalyst, HiFUEL W220
Color Negro
Aspecto Black pellets
Cantidad 500 g
Formulario 3,1 mm x 3,1 mm