Learn More
Catalizador de cambio de gas de agua a baja temperatura a base de cobre, HiFUEL™ W220, Alfa Aesar™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper based low temperature water gas shift catalyst, HiFUEL W220 |
| Color | Negra |
| Aspecto | Black pellets |
| Cantidad | 1 kg |
| Formulario | 3,1 mm x 3,1 mm |