Learn More
Yoduro de cobre(I), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
88.80€ - 926.00€
CAS | 7681-65-4 |
---|---|
Fórmula molecular | CuI |
Peso molecular (g/mol) | 190.45 |
Número MDL | MFCD00010978 |
Sinónimo | cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10412011
|
Thermo Scientific Acros
194902500 |
250 g | Frasco de vidrio |
88.80€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10553751
|
Thermo Scientific Acros
194900010 |
1 kg | Frasco de vidrio |
255.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10422875
|
Thermo Scientific Acros
194900050 |
5 kg | Tambor de plástico |
926.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-XIdentificadores de productos químicos
7681-65-4 | |
190.45 | |
cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g |
CuI | |
MFCD00010978 |
Especificaciones
1290.0°C | |
605.0°C | |
Marrón grisáceo a blanco | |
97.5% min. (Complexometry) | |
CuI | |
01,169; 02,92; 03,69; 05,167; 06,147; 07,81; 08,121; 09,124; 10,107; 11,141; 12,141; 16,98; 17,88 | |
cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g | |
190.45 | |
98% |
Copper(I) iodide | |
7681-65-4 | |
Polvo | |
CuI | |
MFCD00010978 | |
15, 2652 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonia and potassium iodide solutions,practically insoluble in alcohol | |
190.45 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Provoca lesiones oculares graves.
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Muy tóxico para los organismos acuáticos
Declaración de GHS P
En CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
En caso de irritación cutánea:Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 231-674-6
- Copper(I) iodide
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.