Learn More
Óxido de cobre(I), 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309327
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
Código de producto. 11309327
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040188.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1317-39-1 | Cu2O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-39-1
Fórmula molecular Cu2O
Número MDL MFCD00010974
Especificaciones
Punto de ebullición 1800°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Copper(I) oxide
Punto de fusión 1235°C
Color Morado-rojo
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (Metal basis)
Información de solubilidad It is insoluble in water and organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.08
Olor Odorless
Índice de refracción 2.705
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Aspecto Purple-red powder
Densidad 6