Learn More
Acetato de cobre(II), anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407434
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11393577
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 019417.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-71-2 | C4H6CuO4 | 181.634 g/mol
Copper(II) acetate is used in biochemical applications such as DNA extraction. It is used as a source of copper in inorganic synthesis, an oxidizing agent and catalyst in organic synthesis. It is also used to couple two terminal alkynes to make a 1,3-diyne. It is widely used in pigments, manufacture of paris green, textile dyeing, skin conditioner in cosmetics, antioxidant and stabilizer in food grade polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-71-2
Fórmula molecular C4H6CuO4
Peso molecular (g/mol) 181.634
Número MDL MFCD00008690
Clave InChI OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii acetate, cupric acetate, copper diacetate, copper acetate, venus copper, copper 2+ diacetate, cupric diacetate, neutral verdigris, crystals of venus
PubChem CID 8895
Nombre IUPAC cobre;diacetato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Cu+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) acetate, anhydrous
Color Verde
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in ether and glycerol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.63
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Green crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetic acid, copper(2+) salt