Learn More
Acetato de cobre(II) monohidrato, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403297
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
Código de producto. 11403297
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16203.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6046-93-1 | C4H8CuO5 | 199.65 g/mol
Copper(II) acetate monohydrate is used in DNA extraction in biochemical applications. It is also used as a catalyst or oxidizing agent in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de cobre(II) monohidrato se utiliza en la extracción de ADN en aplicaciones bioquímicas. También se utiliza como catalizador o agente oxidante en las síntesis orgánicas.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol. Ligeramente soluble en éter y glicerina.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6046-93-1
Fórmula molecular C4H8CuO5
Peso molecular (g/mol) 199.65
Número MDL MFCD00149570
Clave InChI NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
PubChem CID 165397
Nombre IUPAC cobre;diacetato;hidrato
SMILES O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) acetate monohydrate
Punto de fusión 115°C
pH 5.2 to 5.5
Cantidad 1000 g
Fórmula lineal Cu(OOCCH3)2·H2O
Número UN UN3077
Índice Merck 14,2624
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in ether and glycerine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.65 (181.64 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Densidad 1.882
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) acetate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Copper diacetate monohydrate