Learn More
Bromuro de cobre(II), +99 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 900.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) bromide |
| Punto de fusión | 498.0°C |
| Color | Negro-gris a gris |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (Iodometry) |
| Fórmula lineal | CuBr2 |
| Fieser | 01,161; 02,84; 05,158; 06,138; 13,112; 15,100 |
| Índice Merck | 15, 2619 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Copper(II) bromide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B