Learn More
Bromuro de cobre(II), +99 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10422401
Bromuro de cobre(II), +99 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10422401
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10422401
Marca: Thermo Scientific Acros 206330050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-45-9
Fórmula molecular Br2Cu
Peso molecular (g/mol) 223.36
Número MDL MFCD00010970
Sinónimo Cupric bromide
Especificaciones
Punto de ebullición 900.0°C
Nombre del producto químico o material Copper(II) bromide
Punto de fusión 498.0°C
Color Negro-gris a gris
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Iodometry)
Fórmula lineal CuBr2
Fieser 01,161; 02,84; 05,158; 06,138; 13,112; 15,100
Índice Merck 15, 2619
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, nh3, practically insoluble in benzene, diethyl ether,, conc. h2so4
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.36
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Densidad 4.77
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bromuro de cobre(II), +99 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals >