Learn More
Bromuro de cobre(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499210
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11499210
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16335.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-45-9 | CuBr2
Copper(II) bromide is used in photographic processing as an intensifier and as a brominating agent in organic synthesis. It is also used in the coupling of o-iodophenols and aryl acetylenes avoiding the use of palladium. It finds application in the preparation of NK1/NK2 receptor antagonists used in the regulation of tachykinin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de cobre(II) se utiliza en el revelado fotográfico como intensificador y como agente bromador en la síntesis orgánica. También se utiliza en el acoplamiento de o-yodofenoles y arilacetilenos evitando el uso de paladio. Se aplica en la preparación de antagonistas de los receptores NK1/NK2 utilizados en la regulación de la taquicinina.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, amoníaco y acetona. Insoluble en benceno, éter, ácido sulfúrico y éter etílico.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes y metales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-45-9
Fórmula molecular CuBr2
Número MDL MFCD00010970
Sinónimo Cupric bromide
Especificaciones
Punto de ebullición 900°C
Nombre del producto químico o material Copper(II) bromide
Punto de fusión 498°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3260
Índice Merck 14,2629
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,ammonia and acetone. Insoluble in benzene,ether,sulfuric acid and ethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.36
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.71
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Copper bromide