Learn More
Carbonato de cobre(II) básico, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Descripción
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) carbonate basic |
| Cantidad | 250 g |
| Fórmula lineal | CuCO3 · Cu(OH)2 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.12g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥95% (RT) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Copper(II) carbonate basic
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Copper(II) carbonate