Learn More
Dihidróxido de carbonato de cobre(II), polvo verde, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327628
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
Código de producto. 11327628
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033305.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12069-69-1 | CH2Cu2O5
Copper(II) carbonate dihydroxide is used as pigments and in treatment for copper deficiency in ruminants. It is also used in pyrotechnics, in sweetening of petrol sour crude stock and animal and poultry feeds. It finds application in some types of make-up such as lipstick. In analytical chemistry, it is used as a reagent for analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12069-69-1
Fórmula molecular CH2Cu2O5
Número MDL MFCD00010976
Sinónimo Copper(II) carbonate, basic, Copper(II) hydroxide carbonate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) carbonate dihydroxide
Punto de fusión 200°C (decomposition)
Nombre de nota Cu 55% min.
Color Verde
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble in acid,ammonia,ammonium salt and alkali metal carbonate solution. Insoluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.11
Densidad 4
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) carbonate dihydroxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Copper(II) carbonatehydroxide