Learn More
Cloruro de cobre(II) dihidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 598°C |
Color | Azul-verde |
pH | 3.0 to 3.8 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 1 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.48g/mol |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Copper (II) chloride dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Título del producto
Cloruro de cobre(II) dihidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido