Learn More
Copper(Ii) Chloride Dihydrate, Reagent grade, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15672150
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Reagent Grade
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10125-13-0
Fórmula molecular Cl2CuH4O2
Peso molecular (g/mol) 170.48
Número MDL MFCD00149674
Clave InChI MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
Nombre IUPAC diclorocobre; dihidrato
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(Ii) Chloride Dihydrate
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal CuCl2 · 2H2O
Número UN UN2802
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.48g/mol
Grado Reactivo
Envase Poly Bottle
Densidad Vapor Density: >1 (vs air)