Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanodionato de cobre(II) hidrato, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Descripción
Used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 220°C (decomposition) |
Nombre del producto químico o material | Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate |
Punto de fusión | ∼100°C |
Forma física | cristalino/a/s |
Cantidad | 0.5 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Información de solubilidad | Soluble in methanol,acetone,toluene |
Nombre IUPAC | cobre;(E)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hidroxipente-3-en-2-uno;hidrato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 477.64 (Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99.99% |