Learn More
Hidróxido de cobre(II), téc. 94%, estab., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Used as a raw material in chemical processing and catalyst manufacturing. Copper(II) hydroxide is used as ceramic colorant. In organic synthesis, it is used as a catalyst to prepare 1-((2-aminoethyl)amino)anthraquinone, 1-amino-4-((2-aminoethyl)amino)anthraquinone by reacting with 1-bromoanthraquinone or 1-amino-4-bromoanthraquinone respectively. It is involved in the synthesis of benzoic acid and octanoic acid. It is used as a precursor in the production of rayon, battery electrodes and other copper salts It is also used as a dye mordant, paper colorant, pigment and feed additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) hydroxide |
| Color | Azul |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in waterSoluble in acids,ammonium hydroxide,dilute hydrochloric acid,concentrated alkali and potassium cyanide. Insoluble in water,ethanol,and acetone. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.55 |
| Grado | Técnico |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Copper(II) hydroxide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Copper hydroxide