Learn More
Nitrato de cobre (II) hemi(pentahidrato), ACS, 98,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341859
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
2 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
50 g
500 g
11341859 50 g 50 g
11331859 500 g 500 g
11321859 2 kg 2 Kg
11311859 10 kg 10 Kg
4 options
Código de producto. 11341859
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012523.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Para su uso como catalizador, agente nitrosante para compuestos de organosilicio aromáticos, baños de chapados en níquel
Catalyst, nitrating agent for aromatic organosilicon compounds, nickel-plating baths, coloring copper black and producing a burnished effect on ironCopper(II) nitrate hemi(pentahydrate) is used for the catalytic oxidative coupling of 2,6-dimethylphenol to produce a polymer which is an important engineering material. Its solutions are used in textiles and polishing agents for other metals. It is commonly used in school laboratories to demonstrate chemical voltaic cell reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19004-19-4
Fórmula molecular CuN2O6·2.5H2O
Número MDL MFCD00149671
Sinónimo dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate
Especificaciones
Punto de ebullición 170°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
Punto de fusión ∽115°C
Nombre de nota trihydrate
Forma física Masas cristalinas
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0-102.0%
Información de solubilidad Soluble in water and alcoholSoluble in water,ammonia and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.59 (187.55 Anhydrous)
Grado ACS
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.32 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P370+P380-En caso de incendio: Evacuar la zona.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid, copper(2+) salt, hydrate