Learn More
Nitrato de cobre(II) trihidrato, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15279886 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
Código de producto. 15279886
Marca: Thermo Scientific Acros 453960010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10031-43-3 | CuN2O6·3H2O | 241.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10031-43-3
Fórmula molecular CuN2O6·3H2O
Peso molecular (g/mol) 241.6
Clave InChI SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo copper ii nitrate trihydrate, copper nitrate trihydrate, cupric nitrate trihydrate, copper ii nitrate hydrate, copper ii nitrate 3-hydrate, copper 2+ trihydrate dinitronate, copper 2+ trihydrate dinitrate, copper ii nitrate trihydrate-cu puratrem
PubChem CID 9837674
Nombre IUPAC cobre;dinitrato;trihidrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) nitrate trihydrate
Punto de fusión 114.0°C
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 104% (Iodometry)
Fórmula lineal Cu(NO3)2·3H2O
Índice Merck 15,2633
Información de solubilidad Solubility in water: 267 g/100 mL. Other solubilities: freely soluble in alcohol, practically insoluble in ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.6
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) nitrate, trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.