Learn More
Oxalato de cobre(II) hemihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Descripción
Copper(II) oxalate hemihydrate is used as a catalyst for organic reactions; as stabilizer for acetylated polyformaldehyde; in anticaries compositions; in seed treatments to repel birds and rodents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El oxalato de cobre(II) hemihidrato se utiliza como catalizador para reacciones orgánicas, como estabilizador para poliformaldehído acetilado, en composiciones anticaries y en tratamientos de semillas para repeler aves y roedores.
Solubilidad
Soluble en NH{4}OH
Notas
Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Incompatible con los metales activos.
El oxalato de cobre(II) hemihidrato se utiliza como catalizador para reacciones orgánicas, como estabilizador para poliformaldehído acetilado, en composiciones anticaries y en tratamientos de semillas para repeler aves y roedores.
Solubilidad
Soluble en NH{4}OH
Notas
Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Incompatible con los metales activos.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Copper(II) Oxalate Hemihydrate |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Cantidad | 50 g |
Número UN | UN3288 |
Índice Merck | 14,2645 |
Información de solubilidad | Soluble in NH4OH |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.57 (151.51 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Copper(II) oxalate hemihydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: Cupric oxalate