Learn More
Óxido de cobre(II), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10750921 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 GR
Código de producto. 10750921
Marca: Thermo Scientific Acros 221281000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1317-38-0 | CuO | 79.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-38-0
Fórmula molecular CuO
Peso molecular (g/mol) 79.55
Número MDL MFCD00010979
Clave InChI KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
SMILES [O--].[Cu++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) oxide
Punto de fusión 1326.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula lineal CuO
Fieser 04,108; 05,161
Índice Merck 15, 2636
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dil.acids - slowly soluble in nh3, soluble in alkali cyanides and (nh4)2co3 solutions, practically insoluble in alcohol
Nombre IUPAC oxocobre
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.54
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .