Learn More
Perclorato de cobre(II) hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) perchlorate hexahydrate |
| Color | Azul |
| pH | 4 to 7 (5% soln.) |
| Forma física | Cristales adherentes |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (Iodometry) |
| Fórmula lineal | Cu(ClO4)2·6H2O |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble in water |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.52 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Copper(II) perchlorate hexahydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.