Learn More
Fosfato de cobre(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Copper(II) phosphate is used as organic catalyst, fertilizer, emulsifier, corrosion inhibitor for phosphoric acid, metal protectant, and animal feed additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El fosfato de cobre(II) se utiliza como catalizador orgánico, fertilizante, emulsionante, inhibidor de la corrosión para el ácido fosfórico, protector metálico y aditivo para alimentación animal.
Solubilidad
Insoluble con agua y etanol. Soluble en amoníaco, hidróxido amónico, acetona.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases fuertes, metales, metales alcalinos y metales en polvo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) phosphate |
| Punto de fusión | >300°C |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula lineal | Cu3(PO4)2 |
| Índice Merck | 14,2648 |
| Información de solubilidad | Insoluble with water and ethanol. Soluble in ammonia,ammonium hydroxide,acetone. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.58 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Olor | Odorless |
Seguridad y manipulación
- Copper(II) phosphate
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Copper(II) phosphate