Learn More
Piritiona de cobre(II), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) pyrithione |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.86 |
| Porcentaje de pureza | ≥97.5% (HPLC) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |