Learn More
Sulfato de cobre(II), polvo gris claro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11357628
Sulfato de cobre(II), polvo gris claro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357628
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Código de producto. 11357628
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033308.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Copper(II)sulfate is used in electroplating and in mining industries. It is used as a dehydrating agent for forming and manipulating acetal groups. In analytical chemistry, it is used in the Fehling's solution and Benedict's solution to test for reducing sugars. Also, it is used to test protein in Biuret test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-98-7
Fórmula molecular CuO4S
Peso molecular (g/mol) 159.602
Número MDL MFCD00010981
Clave InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
Nombre IUPAC Cobre; sulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) sulfate
Punto de fusión >560°C (decomposition)
Color Gris
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble in water and methanol. Insoluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.6
Grado Reactivo
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.6
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteW19J012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/10/2023 Catalog Number033308.A3,033308.36,033308.22
Número de loteP17J032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2023 Catalog Number033308.36
Número de loteR03I033 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2022 Catalog Number033308.A3,033308.36,033308.22
Número de loteE10J18 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number033308.A3,033308.36,033308.22
Número de loteF11S037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number033308.A3,033308.36,033308.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfato de cobre(II), polvo gris claro, Thermo Scientific Chemicals >