Learn More
Copper(Ii) Sulfate, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15641220
Copper(Ii) Sulfate, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15641220 Tienda Honeywell Fluka Productos
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
6 x 250 g
50 kg
6 x 1 kg
Código de producto. 15641220
Marca: Honeywell-Fluka 128521KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., anhydrous, meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, 99-100.5% (based on anhydrous substance)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-98-7
Fórmula molecular CuO4S
Peso molecular (g/mol) 159.602
Número MDL MFCD00010981
Clave InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
Nombre IUPAC Cobre; sulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(Ii) Sulfate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Forma física Anhydrous
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal CuSO4
Número UN 3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.61g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Grado puriss.
Presión de vapor 7.3mmHg (25°C)
Densidad 3.603g/mL at 25°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) sulphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Copper sulphate
Título del producto
Copper(Ii) Sulfate, Honeywell Fluka™ >