Learn More
Sulfato de cobre(II) pentahidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
56.70€ - 599.00€
CAS | 7758-99-8 |
---|---|
Fórmula molecular | CuH10O9S |
Peso molecular (g/mol) | 249.68 |
Número MDL | MFCD00149681 |
Clave InChI | JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas |
PubChem CID | 24463 |
ChEBI | CHEBI:31440 |
SMILES | O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10702602
|
Thermo Scientific Acros
423615000 |
500 g | Frasco de plástico |
56.70€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10752212
|
Thermo Scientific Acros
423610030 |
3 kg | Frasco de plástico |
227.00€
3 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11914241
|
Thermo Scientific Acros
423610100 |
10 kg | Cestillo de plástico |
599.00€
10 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7758-99-8 | |
249.68 | |
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L | |
24463 | |
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O |
CuH10O9S | |
MFCD00149681 | |
copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas | |
CHEBI:31440 |
Especificaciones
Copper(II) sulfate pentahydrate | |
Azul | |
98+% | |
CuSO4·5H2O | |
01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 14,267 | |
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L | |
sulfato de cobre (2+) pentahidratado | |
24463 | |
249.68 | |
Reactivo ACS |
7758-99-8 | |
Fine Crystals | |
CuH10O9S | |
MFCD00149681 | |
copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas | |
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
249.68 | |
CHEBI:31440 | |
98.0 to 102.0% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement:
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Warning
- Copper(II) sulfate pentahydrate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
RUO – Research Use Only