Learn More
Sulfato de cobre (II) pentahidratado, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16615803 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
:
25 kg
Código de producto.
16615803 25 kg
1 options
Código de producto. 16615803
Marca: Honeywell Fluka 3129325KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) sulfate pentahydrate
Punto de fusión 110°C
CAS 7758-99-8
Color Azul verdoso
% máx. CAS 1
pH 3.5 to 4.5
Cantidad 25 kg
Fórmula molecular CuH10O9S
Fórmula lineal CuSO4 · 5 H2O
Sinónimo Blue Vitriol; Cupric sulfate pentahydrate; Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate
Clave InChI JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC sulfato de cobre (2+) pentahidratado
Peso molecular (g/mol) 249.68
Grado ACS
Densidad 2.28 g/cm3 (20°C)