Learn More
Ftalocianina de cobre, contenido de colorante aprox. 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10752671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
Código de producto. 10752671
Marca: Thermo Scientific Acros 269150250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 147-14-8 | C32H16CuN8
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147-14-8
Fórmula molecular C32H16CuN8
Número MDL MFCD00010719
Sinónimo C.I. 74160, Pigment blue 15
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper phthalocyanine
Nombre de nota dye content ca 95%
Índice Merck 15, 2505
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in 98% h2so4, practically insoluble in alcohol and hydrocarbons
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 576.08
Porcentaje de pureza ≥94% (ex Cu)
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Azul
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino fino