Learn More
Polvo de cobre, malla -100, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11354637
Polvo de cobre, malla -100, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354637
100 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11354637
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039682.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper powder
Color Rojo marrón
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3089
Cantidad 100 g
Porcentaje de pureza 99.999%
Tamaño de malla −100 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteW26K036 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/10/2024 Catalog Number039682.14,039682.22,039682.06
Número de loteQ11K013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number039682.14,039682.22,039682.06
Número de loteX21I022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/10/2022 Catalog Number039682.14,039682.22,039682.06,039690.18
Número de loteM05I016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number039682.14,039682.22,039682.06,039690.18
Número de loteQ13G032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number039682.14,039682.22,039682.06,039690.18
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de cobre, malla -100, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >