Learn More
Polvo de cobre, malla -100, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364637
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11364637
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039682.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper powder
Color Rojo marrón
Cantidad 5 g
Tamaño de malla −100 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3089
Porcentaje de pureza 99.999%