Learn More
Polvo de cobre, malla -625, APS 0,50-1,5 micrómetros, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11399567
Polvo de cobre, malla -625, APS 0,50-1,5 micrómetros, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399567
250 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Código de producto. 11399567
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041205.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper
Aspecto Copper colored powder
Densidad 8.94g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (Metals basis)
Cantidad 250 g
Tamaño de malla -625 Mesh
Olor Odorless
Presión de vapor 0 hPa
Formulario Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX17E065 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number041205.30,041205.A1,041205.18,041205.09
Número de loteZ21H032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number041205.30,041205.A1,041205.18,041205.09
Número de loteB03Q06 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number041205.30,041205.A1,041205.18,041205.09
Número de loteG20I21 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number041205.30,041205.A1,041205.18,041205.09
Número de loteE12X033 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number041205.30,041205.A1,041205.18,041205.09
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de cobre, malla -625, APS 0,50-1,5 micrómetros, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >