Learn More
Polvo de cobre, esférico, malla - 170 + 400, 99,9 % (base metálica), oxígeno < 1000 ppm, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11335657
Polvo de cobre, esférico, malla - 170 + 400, 99,9 % (base metálica), oxígeno < 1000 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335657
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Código de producto. 11335657
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043385.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper powder
Nombre de nota Oxygen <1000ppm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3089
Cantidad 500 g
Porcentaje de pureza 99.9%
Tamaño de malla −170+400 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo esférico
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX10I025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/11/2022 Catalog Number043385.36,043385.22,043385.A3,043392.09,043392.30
Número de loteR28G001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number043385.36,043385.22,043385.A3,043392.09,043392.30
Número de loteX14F038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number043385.36,043385.22,043385.A3,043392.09,043392.30
Número de loteH11Q08 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/11/2021 Catalog Number043385.36,043385.22,043385.A3,043392.09,043392.30
Número de loteB15T058 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/11/2021 Catalog Number043385.36,043385.22,043385.A3,043392.09,043392.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de cobre, esférico, malla - 170 + 400, 99,9 % (base metálica), oxígeno < 1000 ppm, Thermo Scientific Chemicals >