Learn More
Carga de cobre, 1-10 mm, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11331218
Carga de cobre, 1-10 mm, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331218
2 kg
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Código de producto. 11331218
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010159.A3
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper shot
Nombre de nota 1 to 10mm (0.04 to 0.4 in.)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 2 kg
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Formulario Granalla
RUO – Research Use Only
Título del producto
Carga de cobre, 1-10 mm, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >