Learn More
Solución estándar de cobre, para AAS, 1 mg/ml de Cu en 2 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 195935000
Detalles adicionales : CAS : 7697-37-2 Peso : 0.55000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómicaEspecificaciones
Copper standard solution | |
1 mg/ml Cu in 2% HNO3 | |
Frasco de plástico | |
Azul | |
MFCD00010965 | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
cobre | |
23978 | |
63.55 | |
8.92 | |
Solución |
997 to 1003 μg/mL of Cu(2+) in 2% HNO3 (20°C) | |
7440-50-8,7697-37-2,7732-18-5 | |
500 mL | |
Cu | |
16,95; 16,181 | |
[Cu] | |
63.55 | |
CHEBI:30052 | |
AAS | |
Solubilidad en agua: soluble. |
Seguridad y manipulación
- Copper atomic absorption standard solution
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only