Learn More
Virutas de cobre, +99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391218
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
11391218 250 g 250 g
11381218 50 g 50 g
11301228 1 kg 1 Kg
3 options
Código de producto. 11391218
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010161.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper
Aspecto Copper colored strands
Densidad 8.94g/cm3
Cantidad 250 g
Olor Odorless
Presión de vapor 0 hPa
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+% (Metals basis)
Formulario Virutas, filamentos largos, delgados, en espiral
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.546