Learn More
Alambre de cobre, 0,5 mm de diámetro, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341558
Click to view available options
Cantidad:
100 m
25 m
5 m
Tamaño de la unidad:
100 metros
25 metros
5 metros
Código de producto. 11341558
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010973.G9
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper wire
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) dia.
Cantidad 25 m
Olor Odorless
Peso ≈1.75g/m
Formulario Alambre, ≈1,75g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic