Learn More
Alambre de cobre, 0,5 mm de diámetro, recocido, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Forma: aprox. 1,75 g/m; templado: suave
98.80€ - 325.00€
CAS | 7440-50-8 |
---|---|
Fórmula molecular | Cu |
Peso molecular (g/mol) | 63.55 |
Número MDL | MFCD00010965 |
Clave InChI | RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer |
PubChem CID | 23978 |
ChEBI | CHEBI:30052 |
Nombre IUPAC | cobre |
SMILES | [Cu] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11366877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010783.H4 |
100 m |
98.80€
100 metros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11356877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010783.H7 |
250 m |
198.00€
250 metros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11376877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010783.H9 |
500 m |
325.00€
500 metros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7440-50-8 | |
63.55 | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
23978 | |
cobre |
Cu | |
MFCD00010965 | |
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer | |
CHEBI:30052 | |
[Cu] |
Especificaciones
Copper | |
7440-50-8 | |
8.94g/cm3 | |
Cu | |
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer | |
[Cu] | |
63.55 | |
CHEBI:30052 | |
Odorless | |
Cable, 0,5 mm de diámetro |
Annealed | |
Copper colored wire | |
99.9% (Metals basis) | |
MFCD00010965 | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
cobre | |
23978 | |
63.546 | |
0 hPa |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-159-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only