Descripción
- La reacción es muy específica y regular. Los fragmentos de ADN se rompen en diferentes longitudes son de 180 bp a 200 bp, mostrando una escalera específica como el patrón de escalera en electroforesis en gel de agarosa.
- El kit utiliza el método TUNEL y utiliza terminal de deoxinucleotidil transferasa (TdT) para catalizar la incorporación de CoraLite™594-dUTP en el terminal 3'-OH del ADN roto de células apoptóticas.
- El ADN etiquetado con CoraLite™594- dUTP se puede observar directamente mediante un microscopio de fluorescencia o cuantificarse mediante citometría de flujo.
- El método TUNEL puede detectar de forma selectiva células apoptóticas, en lugar de células necróticas o células con roturas de cadena de ADN causadas por irradiación y terapia farmacológica.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Emisión: 614 nm |
| Cantidad | 50 pruebas |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Requisitos de almacenamiento | Almacenar a -20 °C. Evite la exposición a la luz. Estable durante 2 años después del envío. Evitar los ciclos de congelación-descongelación. |